Print…
Levulinic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
125140010 125141000 125142500 125140050
ACRO125140010EA 111 EUR
ACRO125140010 ACRO125141000 ACRO125142500 ACRO125140050
Levulinic acid 98+%
Levulinic acid
Fórmula: C₅H₈O₃
Peso Molecular: 116.12 g/mol
Ponto de ebulição: 245…246 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Densidade: 1.13 g/cm³
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002796
Número CAS: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
Merck Index: 13,05492
Encomendar
Appearance Colorless to white to yellow to orange Liquid after melting or solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.0 %