Print…
2-(4-Iodofenil)-3-cloreto de (4-nitrofenil)-5-feniltetrazólio 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Iodonitrotetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium violet, INT, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, Iodonitrotetrazolium violet, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
122400010 122400050 122400250
ACRO122400010EA 80.2 EUR
ACRO122400010 ACRO122400050 ACRO122400250
2-(4-Iodofenil)-3-cloreto de (4-nitrofenil)-5-feniltetrazólio 98%
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Fórmula: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Ponto de Fusão: 231 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011961
Número CAS: 146-68-9
EINECS: 205-676-2
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +6.3° to +7.3° (20°C, 589 nm) (C=4, water) (Warm at 40°C to dissolve)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried basis)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤30 ppm