Print…
Indazole 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
122120050 122120250
ACRO122120050EA 76.1 EUR
ACRO122120050 ACRO122120250
Indazole 96%
Indazole
Fórmula: C₇H₆N₂
Ponto de ebulição: 270 °C (743 mmHg)
Ponto de Fusão: 146…150 °C
Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005691
Número CAS: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 13,04961
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Titration with HClO4 ≥95 %