Print…
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
121750250 121750050 121751000
ACRO121750250EA 50.8 EUR
ACRO121750250 ACRO121750050 ACRO121751000
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 208 - 210 °C (14 -rr)
Ponto de Fusão: 126…130 °C
Densidade: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002778
Número CAS: 501-97-3
EINECS: 207-931-3
Encomendar
Appearance Off-white to beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %