Print…
N-(Hydroxymethyl)phthalimide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(Hydroxymethyl)isoindoline-1,3-dione
121490250 121491000
ACRO121490250EA 25.9 EUR
ACRO121490250 ACRO121491000
N-(Hydroxymethyl)phthalimide 97%
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Fórmula: C₉H₇NO₃
Peso Molecular: 177.16 g/mol
Ponto de ebulição: 415
Ponto de Fusão: 140…145 °C
Número MDL : MFCD00005899
Número CAS: 118-29-6
EINECS: 204-241-4
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤2 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %