Print…
6-Methyl-2-thiouracil 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
121305000 121300025
ACRO121305000EA 81.2 EUR
ACRO121305000 ACRO121300025
6-Methyl-2-thiouracil 98%
6-Methyl-2-thiouracil
Fórmula: C₅H₆N₂OS
Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 330 °C (decomposição)
Densidade: 1,519 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006040
Número CAS: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Merck Index: 12,06210
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %