Print…
Ácido 5-hidroxindol-3 acético 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
121280010 121282500 121280050
ACRO121280010EA 202 EUR
ACRO121280010 ACRO121282500 ACRO121280050
Ácido 5-hidroxindol-3 acético 99%
Ácido 5-hidroxindol-3 acético
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Ponto de Fusão: 162…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005639
Número CAS: 54-16-0
EINECS: 200-195-4
Encomendar
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %