Print…
5-Hexen-2-one 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hex-5-en-2-one, Hex-1-en-5-one, 1-Hexen-5-one
120780050 120780200 120781000
ACRO120780050EA 24.5 EUR
ACRO120780050 ACRO120780200 ACRO120781000
5-Hexen-2-one 98%
5-Hexen-2-one
Fórmula: C₆H₁₀O
Ponto de ebulição: 128…129 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008793
Número CAS: 109-49-9
EINECS: 203-675-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %