Print…
Furfuryl mercaptan 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
119810250 119811000
ACRO119810250EA 43.1 EUR
ACRO119810250 ACRO119811000
Furfuryl mercaptan 97%
Furfuryl mercaptan
Fórmula: C₅H₆OS
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,13 g/cm³
Ponto de Inflamação: 45 °C
Número MDL : MFCD00003254
Número CAS: 98-02-2
EINECS: 202-628-2
UN: 1228
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %