Print…
Álcool furfurílico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Furfurol
119790010 119790025 119790100 119792500
ACRO119790010EA 60.6 EUR
ACRO119790010 ACRO119790025 ACRO119790100 ACRO119792500
Álcool furfurílico 98%
Álcool furfurílico
Fórmula: C₅H₆O₂
Peso Molecular: 98.1 g/mol
Ponto de ebulição: 170 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1.13 g/cm³
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003252
Número CAS: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04326
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %