Print…
Ethyl propiolate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
118900050 118900250 118901000
ACRO118900050EA 42.2 EUR
ACRO118900050 ACRO118900250 ACRO118901000
Ethyl propiolate 99%
Ethyl propiolate
Fórmula: C₅H₆O₂
Ponto de ebulição: 120 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 9 °C
Densidade: 0,968 g/cm³
Ponto de Inflamação: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009184
Número CAS: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %