Print…
Ethyl phenylpropiolate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
118850050 118850250
ACRO118850050EA 33.4 EUR
ACRO118850050 ACRO118850250
Ethyl phenylpropiolate 98%
Ethyl phenylpropiolate
Fórmula: C₁₁H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60 °C
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009185
Número CAS: 2216-94-6
EINECS: 218-703-8
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥94 %