Cianoacetato de etilo 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
118280010
118282500
118280051
ACRO118280010EA
113
EUR
ACRO118280010
ACRO118282500
ACRO118280051
Cianoacetato de etilo 98+%
Cianoacetato de etilo
Fórmula:
C₅H₇NO₂ Ponto de ebulição: 209 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –22 °C Densidade: 1,06 g/cm³ Ponto de Inflamação: 110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001940 Número CAS: 105-56-6 EINECS: 203-309-0 Merck Index: 13,03821 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.0 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Free acid | ≤10 mg/kg (as cyanoacetic acid) |