Print…
1,3-Dimethylurea 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: N,N'-Dimethylurea
116910010 116911000
ACRO116910010EA 60 EUR
ACRO116910010 ACRO116911000
1,3-Dimethylurea 98%
1,3-Dimethylurea
Fórmula: C₃H₈N₂O
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 268
Ponto de Fusão: 101…105 °C
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008286
Número CAS: 96-31-1
EINECS: 202-498-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %
Carboniz. sub. by hot H2SO4 (tartrates, etc) Passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %