Print…
4,6-Dihydroxypyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
115080250 115081000 115085000
ACRO115080250EA 43.8 EUR
ACRO115080250 ACRO115081000 ACRO115085000
4,6-Dihydroxypyrimidine 98%
4,6-Dihydroxypyrimidine
Fórmula: C₄H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016733
Número CAS: 1193-24-4
EINECS: 214-772-3
Encomendar
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %