Print…
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-diamine
113640050 113640250
ACRO113640050EA 79 EUR
ACRO113640050 ACRO113640250
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 305 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 162…163 °C
Número MDL : MFCD00007723
Número CAS: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %