Print…
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4-D
113631000 113635000
ACRO113631000EA 38 EUR
ACRO113631000 ACRO113635000
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético 97%
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Peso Molecular: 221.04 g/mol
Ponto de ebulição: 160 °C (.4 mmHg)
Ponto de Fusão: 137…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004300
Número CAS: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 13,02825
Encomendar
Appearance White to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %