Print…
Dibenzothiophene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
112540250 112541000 112540010 112542500
ACRO112540250EA 40.7 EUR
ACRO112540250 ACRO112541000 ACRO112540010 ACRO112542500
Dibenzothiophene 98%
Dibenzothiophene
Fórmula: C₁₂H₈S
Ponto de ebulição: 332…333 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 97…100 °C
Densidade: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Ponto de Inflamação: 170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004969
Número CAS: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %