Print…
trans-Cinnamaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
110350010 110350500 110355000 110350050
ACRO110350010EA 64 EUR
ACRO110350010 ACRO110350500 ACRO110355000 ACRO110350050
trans-Cinnamaldehyde 99%
trans-Cinnamaldehyde
Fórmula: C₉H₈O
Ponto de ebulição: 250…252 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –7,5 °C
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007000
Número CAS: 14371-10-9
Merck Index: 12,02319
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol