Print…
4-Bromopyridinium chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
107420050 107420250
ACRO107420050EA 71.7 EUR
ACRO107420050 ACRO107420250
4-Bromopyridinium chloride 98%
4-Bromopyridinium chloride
Fórmula: C₅H₅BrClN
Ponto de Fusão: 313…315 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012828
Número CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light yellow-pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)