Print…
N-(3-Bromopropyl)phthalimide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
107390250 107391000
ACRO107390250EA 33.1 EUR
ACRO107390250 ACRO107391000
N-(3-Bromopropyl)phthalimide 98%
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Fórmula: C₁₁H₁₀BrNO₂
Peso Molecular: 268.11 g/mol
Ponto de ebulição: 433
Ponto de Fusão: 70…76 °C
Número MDL : MFCD00005904
Número CAS: 5460-29-7
EINECS: 226-738-5
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %