Print…
N-(2-Bromoethyl)phthalimide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
106970250 106971000
ACRO106970250EA 33.5 EUR
ACRO106970250 ACRO106971000
N-(2-Bromoethyl)phthalimide 97%
N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Fórmula: C₁₀H₈BrNO₂
Ponto de ebulição: 318 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 81…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005902
Número CAS: 574-98-1
EINECS: 209-379-9
Encomendar
Appearance White to beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (on dry substance)