Print…
2-Bromethylamine hydrobromide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
106930250 106931000 106930010 106930025 106932500 106935000
ACRO106930250EA 25.6 EUR
ACRO106930250 ACRO106931000 ACRO106930010 ACRO106930025 ACRO106932500 ACRO106935000
2-Bromethylamine hydrobromide 99%
2-Bromethylamine hydrobromide
Fórmula: BrCH₂CH₂NH₃Br
Ponto de Fusão: 172…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012886
Número CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %