Print…
5-Benzyloxyindole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Benzyloxy-1H-indole, 5-(Benzyloxy)-1H-indole
106090050 106090250
ACRO106090050EA 41.1 EUR
ACRO106090050 ACRO106090250
5-Benzyloxyindole 95%
5-Benzyloxyindole
Fórmula: C₁₅H₁₃NO
Ponto de ebulição: 165 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 96…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005676
Número CAS: 1215-59-4
EINECS: 214-930-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≤6 % Toluene
UV at 235 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g