Print…
1-Phenyl-1,3-butandione 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
105690500 105692500
ACRO105690500EA 52.3 EUR
ACRO105690500 ACRO105692500
1-Phenyl-1,3-butandione 98%
1-Phenyl-1,3-butandione
Fórmula: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Ponto de ebulição: 262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Densidade: 1,09 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008786
Número CAS: 93-91-4
EINECS: 202-286-4
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %