Print…
Benzoxazole 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
105680250 105681000 105680050
ACRO105680250EA 53.9 EUR
ACRO105680250 ACRO105681000 ACRO105680050
Benzoxazole 97+%
Benzoxazole
Fórmula: C₇H₅NO
Ponto de ebulição: 182…185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 27…30 °C
Densidade: 1,1754 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005765
Número CAS: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 30 °C
GC ≥97.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (On dry substance)