Print…
Benzopicanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,1,2,2-Tetraphenylethane-1,2-diol, Tetraphenylethylene glycol, Tetraphenyl-1,2-ethanediol
105590100 105591000
ACRO105590100EA 27.2 EUR
ACRO105590100 ACRO105591000
Benzopicanol 98%
Benzopicanol
Fórmula: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
Ponto de ebulição: 508 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 184…186 °C
Densidade: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004448
Número CAS: 464-72-2
EINECS: 207-356-8
Merck Index: 13,01101
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥97.5 %