Print…
Benzofurano 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
105480100 105480500
ACRO105480100EA 54.6 EUR
ACRO105480100 ACRO105480500
Benzofurano 99.5%
Benzofurano
Fórmula: C₈H₆O
Ponto de ebulição: 173…175 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: < –18 °C
Densidade: 1,07 g/cm³
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005847
Número CAS: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01089
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %