Print…
2-Amino-4-methylpyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methylpyrimidin-2-ylamine, 4-Methylpyrimidin-2-amine
104090100 104091000
ACRO104090100EA 24 EUR
ACRO104090100 ACRO104091000
2-Amino-4-methylpyrimidine 97%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₇N₃
Ponto de ebulição: 283 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 155…160 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006101
Número CAS: 108-52-1
EINECS: 203-591-5
Encomendar
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %