Print…
2-(Aminomethyl)pyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine
104070250 104071000 104075000
ACRO104070250EA 70 EUR
ACRO104070250 ACRO104071000 ACRO104075000
2-(Aminomethyl)pyridine 99%
2-(Aminomethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de ebulição: 82…85 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1,04 g/cm³
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006360
Número CAS: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA