Print…
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
104051000 104055000 104050025
ACRO104051000EA 81.8 EUR
ACRO104051000 ACRO104055000 ACRO104050025
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99%
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Fórmula: C₄H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 151 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Densidade: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004678
Número CAS: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00447
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥100 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on anhydrous substance)