Print…
5-Amino-2-methoxypyridine 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
103950050 103950250 103951000
ACRO103950050EA 35.9 EUR
ACRO103950050 ACRO103950250 ACRO103951000
5-Amino-2-methoxypyridine 90% tech.
5-Amino-2-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₈N₂O
Ponto de ebulição: 85…90 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…31 °C
Densidade: 1,575 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006264
Número CAS: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8
Encomendar
Appearance Red to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)