Print…
6-Aminouracil 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
103521000 103525000 103520250
ACRO103521000EA 44.6 EUR
ACRO103521000 ACRO103525000 ACRO103520250
6-Aminouracil 98%
6-Aminouracil
Fórmula: C₄H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006071
Número CAS: 873-83-6
EINECS: 212-854-3
Encomendar
Appearance Cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific activity ≥1200 GDU/g
Residue after ignition ≤5 %