Print…
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-hydroxypyrimidin-4(3H)-one
103510250 103511000
ACRO103510250EA 45.8 EUR
ACRO103510250 ACRO103511000
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine 98%
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Fórmula: C₄H₅N₃O₂
Peso Molecular: 127.1 g/mol
Ponto de ebulição: 394
Ponto de Fusão: >300 °C
Número MDL : MFCD00006094
Número CAS: 56-09-7
EINECS: 200-256-5
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
UV Lambda max 628 to 632 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.94 to 1.14
BSC Certification Passes