Print…
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
103490100 103490500
ACRO103490100EA 71.8 EUR
ACRO103490100 ACRO103490500
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95% tech.
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Fórmula: C₄H₃Cl₂N₃
Ponto de Fusão: 219…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006090
Número CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9
Encomendar
Appearance Yellow to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 226 °C
HPLC ≥94 %