Print…
Éter de petróleo, 60…95 °C, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
87125.320EA 48.7 EUR
87125.320 87125.360 87125.460
Éter de petróleo, 60…95 °C, TECHNICAL
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 60…95 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < –40 °C
Densidade: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119475514-35
Encomendar
Distillation (min. 75 %) 60 - 95 °C
Evaporation residue Max. 60 ppm