Tartrazine ≥85% (conteúdo de corante), pó laranja
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
FD and C Yellow No. 5, Filter Yellow, Acid Yellow 23, Sodium 5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-4-((4-sulphonatophenyl)diazenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylate
A17682.14
A17682.22
A17682.36
A17682.14EA
23.2
EUR
A17682.14
A17682.22
A17682.36
Tartrazine ≥85% (conteúdo de corante), pó laranja
Tartrazine
CAS No.: 1934-21-0
Molecular Formula: C16H9N4Na3O9S2
Formula Weight: 534.37
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Orange
MDL No.: MFCD00148908
Fórmula:
C₁₆H₁₂N₄O₉S₂ Peso Molecular: 534.36 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00148908 Número CAS: 1934-21-0 EINECS: 217-699-5 Merck Index: 14,9072 |