Print…
Elétrodos seletivos de iões combinados, perfectION™
Fornecedor: Mettler - Toledo
51344706 51344727 51344730 51344724 51344721 51344718 51344715 51344712 51344709 51344703 51344700 51344830 51344827 51344821 51344818 51344815 51344812 51344809 51344806 51344800 51344803
662-1280EA 1370 EUR
662-1280 662-1870 662-1914 662-1282 662-1287 662-1286 662-1281 662-1913 662-1912 662-1297 662-1911 662-1929 662-1928 662-1919 662-1918 662-1284 662-1917 662-1916 662-1283 662-1915 662-1298
Elétrodos seletivos de iões combinados, perfectION™
Eléctrodos Eléctrodos ISE
Elétrodos seletivos de iões combinados constituídos por um elétrodo para medição, completo com uma referência integrada.
  • A junção Click & Clear™ permite um ótimo contacto entre a solução de eletrólito e de medição, mesmo em amostras difíceis
  • A solução eletrolítica pode fluir facilmente através da junção, pressionando a cabeça do elétrodo para baixo
  • A junção é perfeitamente limpa entre as medições e o eletrólito pode ser facilmente esvaziado e recarregado, se necessário
Other electrodes available on request. For further information please contact your local Avantor office.
Solução ISA para Na+: NH₄Cl/NH₄OH
Informações de encomenda: Cada elétrodo é fornecido com um módulo de substituição. Os eletrólitos de referência têm de ser pedidos à parte.