Print…
Hematoxilina 85%, puro, certificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
411160250 411161000 411165000
ACRO411160250EA 123 EUR
ACRO411160250 ACRO411161000 ACRO411165000
Hematoxilina 85%, puro, certificado
Hematoxilina
Fórmula: C₁₆H₁₄O₆
Peso Molecular: 302.28 g/mol
Ponto de Fusão: 100…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078111
Número CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Encomendar
Appearance Light beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (1 g, 105°C, 3 h)
UV spectrophotometry ≥80 % (On dry basis)
BSC Certification Passes