(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L09836.03
L09836.MD
L09836.03EA
63.9
EUR
L09836.03
L09836.MD
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol ≥97%
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
Purity: 97%
CAS No.: 25779-13-9
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 64-66°
Boiling Point: 272-274°
MDL No.: MFCD00066256
Fórmula:
C₈H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 272…274 °C Ponto de Fusão: 64…66 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066256 Número CAS: 25779-13-9 |