Print…
trans-4-hidroxi-L(-)prolina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H54409-100G H54409-10G H54409-2.5G H54409-25G
SIALH54409-100GEA 516 EUR
SIALH54409-100G SIALH54409-10G SIALH54409-2.5G SIALH54409-25G
trans-4-hidroxi-L(-)prolina, Sigma-Aldrich®
trans-4-hidroxi-L(-)prolina
Fórmula: C₅H₉NO₃
Peso Molecular: 131.13 g/mol
Ponto de ebulição: 296
Ponto de Fusão: 206
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064320
Número CAS: 51-35-4
EINECS: 200-091-9
Merck Index: 13,04866