trans-4-hidroxi-L(-)prolina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
A11851.09
A11851.14
A11851.22
A11851.09EA
53.2
EUR
A11851.09
A11851.14
A11851.22
trans-4-hidroxi-L(-)prolina ≥99%
trans-4-hidroxi-L(-)prolina
Purity: 99+%
CAS No.: 51-35-4
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Melting Point: 270-273° dec.
Beilstein Reference: 471933
Merck Reference: 14,4840
Optical Rotation: -76° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD00064320
Fórmula:
C₅H₉NO₃ Peso Molecular: 131.13 g/mol Ponto de ebulição: 296 Ponto de Fusão: 270…273 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064320 Número CAS: 51-35-4 EINECS: 200-091-9 Merck Index: 13,04866 |