Print…
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
H27194.MD H27194.03
H27194.MDEA 250 EUR
H27194.MD H27194.03
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline ≥99%
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
Purity: 99% CAS No.: 618-27-9 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Melting Point: ca 250° dec. Optical Rotation: -59° (c=2 in water)
Fórmula: C₅H₉NO₃
Ponto de Fusão: ∼ 250 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064319
Número CAS: 618-27-9
EINECS: 210-542-1