Print…
L(-)-Prolina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W331902-100G-K W331902-1KG-K W331902-5KG-K
SIALW331902-100G-KEA 91.8 EUR
SIALW331902-100G-K SIALW331902-1KG-K SIALW331902-5KG-K
L(-)-Prolina, Sigma-Aldrich®
L(-)-Prolina
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 220…222 °C
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064318
Número CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871