Print…
S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16019.0025 8.16019.0100
8.16019.0025EA 38.7 EUR
8.16019.0025 8.16019.0100
S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®
L(-)-Prolina
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 220…222 °C
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064318
Número CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871
Encomendar
Solubility 1500 g/l (20 °C)
Melting Point 220 - 222 °C (decomposition)
Molar Mass 115.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 1.35 - 1.38 g/cm3 (25 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)