Print…
L-Proline, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
1.07430.9010 1.07430.1000
1.07430.9010EA 0 EUR
1.07430.9010 1.07430.1000
L-Proline, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
L(-)-Prolina
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 220…222 °C
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064318
Número CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871