L(-)-Prolina
Fornecedor: PanReac AppliChem
A1707.0100
A1707.1000
A1707.0100EA
66
EUR
A1707.0100
A1707.1000
L(-)-Prolina
L(-)-Prolina
Fórmula:
C₅H₉NO₂ Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 220…222 °C Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064318 Número CAS: 147-85-3 EINECS: 205-702-2 Merck Index: 13,07871 |