Print…
D-(+)-Proline ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
A10682.03 A10682.06 A10682.14
A10682.03EA 57 EUR
A10682.03 A10682.06 A10682.14
D-(+)-Proline ≥99%
D-(+)-Proline
Purity: 99% CAS No.: 344-25-2 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: 213-215° dec. Beilstein Reference: 80811
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de Fusão: 213…215 °C (decomposição)
Densidade: 1,36
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064317
Número CAS: 344-25-2
EINECS: 206-452-7