Print…
(S)-(+)-Mandelic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: L(+)-Mandelic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, L(+)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
A15061.06 A15061.14 A15061.22
A15061.06EA 31 EUR
A15061.06 A15061.14 A15061.22
(S)-(+)-Mandelic acid ≥99%
(S)-(+)-Mandelic acid
Purity: 99+% CAS No.: 17199-29-0 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 2208678
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 322
Ponto de Fusão: 131…135 °C
Densidade: 1.349 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004495
Número CAS: 17199-29-0
EINECS: 241-240-8