Print…
(R)-(-)-Mandelic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06914.0025 8.06914.0100
8.06914.0025EA 98.2 EUR
8.06914.0025 8.06914.0100
(R)-(-)-Mandelic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Mandelic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 322
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Densidade: 1.341 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >190 °C
Número MDL : MFCD00064251
Número CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 132 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Flash Point 190 °C
pH 2.1 (60 g/l, H2O, 20 °C)